Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DEDD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7063R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7063R-CY5
Anti-DEDD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Apoptotic signals are often triggered by cell surface death receptors through protein-protein interactions mediated by conserved domains such as the death effector domain. A novel death effector domain (DED)-containing protein, DEDD2, has been recently identified. Over-expression of DEDD2 in transfected cells induces moderate apoptosis and results in substantial sensitization to apoptosis induced by Fas, TRAIL, and FADD. More recently, it has been shown that DEDD2 can bind caspase-8 and -10 in addition to FLIP but not FADD. Like the related protein DEDD, DEDD2 translocates from the cytosol to the nucleus upon induction of apoptosis, and it has been suggested that DEDD2 may target caspase-8 to the nucleus and that DEDD2 thus plays a critical role in death receptor-induced apoptosis. At least two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for DEDD2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DEDD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité