Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC139 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7102R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7102R-CY3
Anti-CCDC139 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Pseudouridination is the isomerization of uridine to pseudouridine. It is the most common posttranscriptional nucleotide modification found in RNA. It is essential for biologic functions such as spliceosome biogenesis. Pseudouridylate synthases, such as PUS10, catalyze pseudouridination of structural RNAs, including transfer, ribosomal, and splicing RNAs. These enzymes also act as RNA chaperones which facilitate the correct folding and assembly of tRNAs.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCDC139
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité