Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAD23 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7121R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7121R-A647
Anti-RAD23 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The RAD23 gene of Saccharomyces cerevisiae is required for excision-repair of UV damaged DNA (1). RAD23 resembles the other DNA repair genes, RAD2, RAD6, RAD7, RAD18, and RAD54, all of which also exhibit increased transcription in response to DNA damage and during meiosis (2). RAD23 encodes a nuclear protein containing a ubiquitin-like domain required for biological function (3). RAD23 bears a ubiquitin-like domain at its amino terminus and this ubiquitin-like domain affects protein function in a nonproteolytic manner (3). Rad23 is a highly conserved protein involved in nucleotide excision repair (NER) that associates with the proteasome via its amino-terminus (4). Its carboxy-terminal ubiquitin-associated domain is evolutionarily conserved from yeast to humans (4). In addition to a role in DNA repair events in yeast, several lines of evidence indicate that the Rad23 protein may regulate the activity of the 26 S proteasome (5).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAD23
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Yeast

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité