Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SVIL Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7123R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-7123R-HRP
Anti-SVIL Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Forms a high-affinity link between the actin cytoskeleton and the membrane. Isoform 1 (archvillin) is among the first costameric proteins to assemble during myogenesis and it contributes to myogenic membrane structure and differentiation. Appears to be involved in myosin II assembly. May modulate myosin II regulation through MLCK during cell spreading, an initial step in cell migration. May play a role in invadopodial function. Isoform 2 may be involved in modulation of focal adhesions. Supervillin-mediated down-regulation of focal adhesions involves binding to TRIP6. Plays a role in cytokinesis through KIF14 interaction (By similarity).

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SVIL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité