Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNAJB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7233R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7233R-A647
Anti-DNAJB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The DnaJ family is one of the largest of all the chaperone families and has evolved with diverse cellular localization and functions. The presence of the J domain defines a protein as a member of the DnaJ family. DnaJ heat shock induced proteins are from the bacterium Escherichia coli and are under the control of the htpR regulatory protein. The DnaJ proteins play a critical role in the HSP 70 chaperone machine by interacting with HSP 70 to stimulate ATP hydrolysis. The proteins contain cysteine rich regions that are composed of zinc fingers that form a peptide binding domain responsible for the chaperone function. DnaJ proteins are important mediators of proteolysis and are involved in the regulation of protein degradation, exocytosis and endocytosis. DnaJB2 (DnaJ homolog subfamily B member 2), also known as HSJ1 or HSPF3, is expressed almost exclusively in the brain, with the highest levels in the frontal cortex and hippocampus. Two isoforms are produced due to alternative splicing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DNAJB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité