Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RRM2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7133R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-7133R-HRP
Anti-RRM2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Ribonucleotide reductase is essential for the production and maintenance of the level of deoxyribonucleoside triphosphates (dNTPs) required for DNA synthesis. It is an enzymatic complex consisting of two nonidentical subunits, R1 and R2, which are inactive separately. R2, the smaller subunit, is localized to the cytoplasm. R2 is the limiting factor of the catalytic activity of the ribonucleotide reductase enzymatic complex. R2 expression is strictly correlated to the S-phase of the cell cycle, whereas R1 remains constant throughout all phases of the cell cycle. While R2 seems to be involved solely in the maintenance of dNTPs for DNA replication, a similar protein, p53R2, has been shown to be responsible for the production of dNTPs in response to DNA damage.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RRM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité