Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OAS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7344R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7344R-CY5.5
Anti-OAS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The 2'- 5'- oligoadenylate synthetase (OAS) family is comprised of four members: OAS1, OAS2, OAS3 and OASL. These proteins are induced by interferons and function to convert ATP into 2'- 5'- linked oligomers of adenosine in the presence of double-stranded RNA and magnesium ions. Copper, iron and zinc ions strongly inhibit the OAS enzymatic activity, while manganese ions can replace magnesium ions as an activator. The OAS family plays a significant role in the inhibition of cellular protein synthesis, apoptosis and growth, and its members are important factors in viral infection resistance. OAS3, also referred to as p100, contains three adjacent OAS1-like domains and maps to the human chromosome 12q24.2

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OAS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité