Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZDHHC20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7418R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7418R-CY7
Anti-ZDHHC20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. ZDHHC20 (zinc finger, DHHC-type containing 20) is a 365 amino acid multi-pass membrane protein that contains one DHHC-type zinc finger and is thought to function as a palmitoyltransferase, catalyzing the transformation of palmitoyl-CoA and a cysteine-conjugated protein to an S-palmitoyl protein and free CoA. In response to DNA damage, ZDHHC20, which exists as multiple alternatively spliced isoforms, may be phosphorylated by ATM or ATR. The gene encoding ZDHHC20 maps to human chromosome 13, which houses over 400 genes, such as BRCA2 and RB1, and comprises nearly 4% of the human genome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZDHHC20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité