Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BATF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7463R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7463R-CY5
Anti-BATF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
B-ATF is a nuclear basic leucine zipper protein that belongs to the AP-1/ATF superfamily of transcription factors. The leucine zipper of B-ATF mediates dimerization with members of the Jun family of proteins. The B-ATF protein does not homodimerize efficiently, but rather forms a heterodimer preferentially with c-Jun. The B-ATF/c-Jun protein complex can interact with DNA containing a consensus binding site for AP-1, suggesting that B-ATF functions as a tissue-specific modulator of the AP-1 transcription complex in human cells. B-ATF also associates with IFP35, a leucine zipper protein that translocates to the nucleus following IFN treatment. The gene encoding B-ATF, also designated SFA-2, is strongly expressed in mature T and B lymphocytes, and is up-regulated after transformation by human T-cell leukemia virus type I.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BATF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité