Anti-Ribonuclease Inhibitor Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7518R-CY3EA 879 EUR InStock
BOSSBS-7518R-CY3
Anti-Ribonuclease Inhibitor Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Ribonuclease inhibitor which inhibits RNASE1, RNASE2 and ANG. May play role in redox homeostasis.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Ribonuclease Inhibitor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité