Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7548R-A350EA 879 EUR InStock
BOSSBS-7548R-A350
Anti-FGA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Cleaved by the protease thrombin to yield monomers which, together with fibrinogen beta (FGB) and fibrinogen gamma (FGG), polymerize to form an insoluble fibrin matrix. Fibrin has a major function in hemostasis as one of the primary components of blood clots. In addition, functions during the early stages of wound repair to stabilize the lesion and guide cell migration during re-epithelialization. Was originally thought to be essential for platelet aggregation, based on in vitro studies using anticoagulated blood. However, subsequent studies have shown that it is not absolutely required for thrombus formation in vivo. Enhances expression of SELP in activated platelets via an ITGB3-dependent pathway. Maternal fibrinogen is essential for successful pregnancy. Fibrin deposition is also associated with infection, where it protects against IFNG-mediated hemorrhage. May also facilitate the immune response via both innate and T-cell mediated pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Fibrinogen alpha chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité