Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAS6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7549R-CY5EA 855 EUR InStock
BOSSBS-7549R-CY5
Anti-GAS6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Ligand for tyrosine-protein kinase receptors AXL, TYRO3 and MER whose signaling is implicated in cell growth and survival, cell adhesion and cell migration. GAS6/AXL signaling plays a role in various processes such as endothelial cell survival during acidification by preventing apoptosis, optimal cytokine signaling during human natural killer cell development, hepatic regeneration, gonadotropin-releasing hormone neuron survival and migration, platelet activation, or regulation of thrombotic responses.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GAS 6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité