Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BGN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7552R-A647EA 879 EUR InStock
BOSSBS-7552R-A647
Anti-BGN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a small cellular or pericellular matrix proteoglycan that is closely related in structure to two other small proteoglycans, decorin and fibromodulin. The encoded protein and decorin are thought to be the result of a gene duplication. Decorin contains one attached glycosaminoglycan chain, while this protein probably contains two chains. For this reason, this protein is called biglycan. This protein plays a role in assembly of collagen fibrils and muscle regeneration. It interacts with several proteins involved in muscular dystrophy, including alpha-dystroglycan, alpha- and gamma-sarcoglycan and collagen VI, and it is critical for the assembly of the dystrophin-associated protein complex. [provided by RefSeq, Nov 2009]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BGN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité