Anti-IKK alpha + IKK beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7557R-A488EA 855 EUR InStock
BOSSBS-7557R-A488
Anti-IKK alpha + IKK beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
IKK is a serine protein kinase, and the IKK complex contains alpha and beta subunits (IKK alpha and IKK beta). IKK alpha and IKK beta interact with each other and both are essential for NFkB activation.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IKK alpha + IKK beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité