Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VRK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7706R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7706R-CY5
Anti-VRK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a member of the vaccinia-related kinase (VRK) family of serine/threonine protein kinases. This gene is widely expressed in human tissues and has increased expression in actively dividing cells, such as those in testis, thymus, fetal liver, and carcinomas. Its protein localizes to the nucleus and has been shown to promote the stability and nuclear accumulation of a transcriptionally active p53 molecule and, in vitro, to phosphorylate Thr18 of p53 and reduce p53 ubiquitination. This gene, therefore, may regulate cell proliferation. This protein also phosphorylates histone, casein, and the transcription factors ATF2 (activating transcription factor 2) and c-JUN.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VRK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité