Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RANBP9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7715R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7715R-CY5.5
Anti-RANBP9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
May act as an adapter protein to couple membrane receptors to intracellular signaling pathways. May be involved in signaling of ITGB2/LFA-1 and other integrins. Enhances HGF-MET signaling by recruiting Sos and activating the Ras pathway. Involved in activation of androgen and glucocorticoid receptor in the presence of their cognate hormones. Stabilizes TP73 isoform Alpha, probably by inhibiting its ubiquitination, and increases its proapoptotic activity. Inhibits the kinase activity of DYRK1A and DYRK1B. Inhibits FMR1 binding to RNA.Tissue specificity: Ubiquitously expressed, with highest levels in testes, placenta, heart, and muscle, and lowest levels in lung. Within the brain, expressed predominantly by neurons in the gray matter of cortex, the granular layer of cerebellum and the Purkinje cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RANBP9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité