Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MyoGEF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7756R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7756R-CY5.5
Anti-MyoGEF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
MyoGEF functions as a guanine nucleotide exchange factor activating the small GTPase RHOA, which, in turn, induces myosin filament formation. It activates RHOG but not activate RAC1, or to a much lower extent than RHOA and RHOG. Part of a functional unit, involving MyoGEF, MYH10 and RHOA, at the cleavage furrow to advance furrow ingression during cytokinesis. In epithelial cells, required for the formation of microvilli and membrane ruffles on the apical pole. Along with EZR, required for normal macropinocytosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MyoGEF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité