Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NIR2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7763R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-7763R-HRP
Anti-NIR2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Regulates RHOA activity, and plays a role in cytoskeleton remodeling. Necessary for normal completion of cytokinesis. Plays a role in maintaining normal diacylglycerol levels in the Golgi apparatus. Binds phosphatidyl inositol phosphates (in vitro). May catalyze the transfer of phosphatidylinositol and phosphatidylcholine between membranes (By similarity). Necessary for maintaining the normal structure of the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. Required for protein export from the endoplasmic reticulum and the Golgi. Binds calcium ions.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NIR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité