Anti-RCC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7768R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7768R-CY7
Anti-RCC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Required for completion of mitosis and cytokinesis. May function as a guanine nucleotide exchange factor for the small GTPase RAC1.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RCC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité