Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC123 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7781R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7781R-CY5.5
Anti-CDC123 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Required for S phase entry of the cell cycle.The eukaryotic cell division cycle consists of a number of gene-controlled sequences that involve cyclin dependent kinases (Cdks) and cell division control (Cdc) proteins. Cdc123 (Cell division cycle protein 123), also known as D123, is a 336 amino acid cytoplasmic protein that is involved in cell cycle control. Widely expressed with high expression in thymus, spleen, ovary, testis, small intestine and leukocytes, Cdc123 functions to destabilize Chfr (checkpoint with forkhead and ring finger domain) proteins which, when accumulated, block the G to S phase transition. Cdc123 prevents the Chfr proteins from collecting in the cell, thereby allowing the cell to enter the S phase. Due to its role in cell cycle control, Cdc123 is thought to be a basal marker for luminal breast cancers.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDC123
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité