Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CIRBP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7790R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7790R-A350
Anti-CIRBP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Cold-inducible mRNA binding protein that plays a protective role in the genotoxic stress response by stabilizing transcripts of genes involved in cell survival. Acts as a translational activator. Seems to play an essential role in cold-induced suppression of cell proliferation. Binds specifically to the 3'-untranslated regions (3'-UTRs) of stress-responsive transcripts RPA2 and TXN. Acts as a translational repressor (By similarity). Promotes assembly of stress granules (SGs), when overexpressed.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CIRBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité