Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GINS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7824R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7824R-CY5.5
Anti-GINS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The GINS complex is composed of four subunits, encoded by SLD5, PSF1, PSF2, and PSF3. In S. cerevisiae, it was first identified by genetic and biochemical methods to determine factors interacting with Sld5p. Genetic interactions between these four genes also suggest that they act together. The GINS complex was independently isolated in a large scale screen for cell cycle defects. A similar complex is found in Xenopus and has a ring-like structure. In yeast, all four genes are essential and cells defective in SLD5, PSF1, or PSF2 are impaired in their ability to replicate DNA. The complex localizes to origins of DNA replication and Sld5p was previously implicated as functioning in DNA replication due to its genetic interaction with DPB11. Additional genetic and biochemical interactions of the GINS complex with Dpb11p, Dpb2p, and Sld3p suggest that it functions in some way at the replication fork during DNA synthesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PSF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité