Anti-TTK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7850R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7850R-CY7
Anti-TTK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Phosphorylates proteins on serine, threonine, and tyrosine. Probably associated with cell proliferation. Essential for chromosome alignment by enhancing AURKB activity (via direct CDCA8 phosphorylation) at the centromere, and for the mitotic checkpoint.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TTK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité