Anti-ZWINT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7852R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7852R-CY5
Anti-ZWINT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
ZWINT is a component of the MIS12 complex, which is required for kinetochore function and spindle checkpoint activity. ZWINT interacts with ZW10 and targets it to the kinetochore at prometaphase. ZWINT is detectable on the kinetochore till late anaphase. Inhibition of ZWINT expression results in chromosome missegregation, spindle checkpoint failure and, ultimately, cell death upon cytokinesis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ZWINT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité