Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEDD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7877R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7877R-A488
Anti-NEDD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase which accepts ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfers the ubiquitin to targeted substrates. Involved in the pathway leading to the degradation of VEGFR-2/KDFR, independently of its ubiquitin-ligase activity. Monoubiquitinates IGF1R at multiple sites, thus leading to receptor internalization and degradation in lysosomes. Ubiquitinates FGFR1, leading to receptor internalization and degradation in lysosomes. Promotes ubiquitination of RAPGEF2. According to PubMed:18562292 the direct link between NEDD4 and PTEN regulation through polyubiquitination described in PubMed:17218260 is questionable. Involved in ubiquitination of ERBB4 intracellular domain E4ICD. Involved in the budding of many viruses. Part of a signaling complex composed of NEDD4, RAP2A and TNIK which regulates neuronal dendrite extension and arborization during development. Ubiquitinates TNK2 and regulates EGF-induced degradation of EGFR and TNF2. Involved in the ubiquitination of ebola virus VP40 protein and this ubiquitination plays a role in facilitating viral budding.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NEDD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité