Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BEX4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7978R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7978R-CY3
Anti-BEX4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene is a member of the brain expressed X-linked gene family. The proteins encoded by some of the other members of this family act as transcription elongation factors which allow RNA polymerase II to escape pausing during elongation. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. [provided by RefSeq, Aug 2011].[SUBCELLULAR LOCATION] [PTM] [SIMILARITY]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BEX4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité