Anti-COLEC10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8033R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8033R-CY5
Anti-COLEC10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Lectin that binds to various sugars: galactose >mannose = fucose >N-acetylglucosamine >N-acetylgalactosamine.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: COLEC10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité