Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARRDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8076R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8076R-A488
Anti-ARRDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
ARRDC1, ARRDC2 (which exists as multiple alternatively spliced isoforms), ARRDC4 and ARRDC5 are arrestin domain-containing proteins that are encoded by genes which map to human chromosomes 9, 15 and 19. Chromosome 9, on which the ARRDC1 gene is localized, contains 145 million base pairs and comprises 4% of the human genome, encoding nearly 900 genes. Hereditary hemorrhagic telangiectasia, which is characterized by harmful vascular defects, and Familial dysautonomia, are both associated with chromosome 9. Notably, chromosome 9 encompasses the largest interferon family gene cluster. The ARRDC2 and ARRDC5 genes map to chromosome 19, which consists of over 63 million bases, houses approximately 1,400 genes and is recognized for having the greatest gene density of the human chromosomes. Unlike other ARRDC genes, the ARRDC4 gene maps to human chromosome 15, which houses over 700 genes and comprises nearly 3% of the human genome. Angelman syndrome, Prader-Willi syndrome, Tay-Sachs disease and Marfan syndrome are all associated with defects in chromosome 15-localized genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARRDC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité