Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC12 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8104R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8104R-CY5.5
Anti-CCDC12 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
CCDC12, also known as FLJ39430, FLJ40801 or MGC23918, is a 166 amino acid protein encoded by a gene mapping to human chromosome 3. Chromosome 3 is made up of about 214 million bases encoding over 1,100 genes. Notably, there is a chemokine receptor gene cluster and a variety of human cancer related loci on chromosome 3. Particular regions of the chromosome 3 short arm are deleted in many types of cancer cells. Key tumor suppressing genes on chromosome 3 encode apoptosis mediator RASSF1, cell migration regulator HYAL1 and angiogenesis suppressor SEMA3B. Marfan Syndrome, porphyria, von Hippel-Lindau syndrome, osteogenesis imperfecta and Charcot-Marie-Tooth Disease are a few of the numerous genetic diseases associated with chromosome 3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCDC12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité