Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IKZF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8172R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8172R-CY5.5
Anti-IKZF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Transcription regulator of hematopoietic cell differentiation. Binds gamma-satellite DNA. Binds with higher affinity to gamma satellite A. Plays a role in the development of lymphocytes, B- and T-cells. Binds and activates the enhancer (delta-A element) of the CD3-delta gene. Repressor of the TDT (terminal deoxynucleotidyltransferase) gene during thymocyte differentiation. Regulates transcription through association with both HDAC-dependent and HDAC-independent complexes. Targets the 2 chromatin-remodeling complexes, NuRD and BAF (SWI/SNF), in a single complex (PYR complex), to the beta-globin locus in adult erythrocytes. Increases normal apoptosis in adult erythroid cells. Confers early temporal competence to retinal progenitor cells (RPCs).Tissue specificity:Abundantly expressed in thymus, spleen and peripheral blood Leukocytes and lymph nodes. Lower expression in bone marrow and small intestine.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IKZF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité