Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAM84B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8211R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-8211R-HRP
Anti-FAM84B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
FAM84B, also known as NSE2 or BCMP101, is a 310 amino acid protein that is expressed in esophageal squamous cell carcinomas, suggesting a role in tumor development and metastasis. The gene encoding FAM84B maps to human chromosome 8, which consists of nearly 146 million base pairs, houses more than 800 genes and is associated with a variety of diseases and malignancies. Schizophrenia, bipolar disorder, trisomy 8, Pfeiffer syndrome, congenital hypothyroidism, Waardenburg syndrome and some leukemias and lymphomas are thought to occur as a result of defects in specific genes that map to chromosome 8.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BCMP101
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité