Anti-FRMD4A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8235R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8235R-A488
Anti-FRMD4A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
No data available.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: FRMD4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité