Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DHRS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8260R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8260R-CY5
Anti-DHRS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
DHRS1 (dehydrogenase/reductase (SDR family) member 1), also known as SDR19C1, is a 313 amino acid protein that belongs to the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family and likely functions as an oxidoreductase. Abundantly expressed in heart and liver, DHRS1 contains an SDR motif and is encoded by a gene that maps to human chromosome 14q12. Human chromosome 14 houses over 700 genes and comprises nearly 3.5% of the human genome. Chromosome 14 encodes the presinilin 1 (PSEN1) gene, which is one of the three key genes associated with the development of Alzheimer's disease (AD). The SERPINA1 gene is also located on chromosome 14 and, when defective, leads to the genetic disorder ?-antitrypsin deficiency, which is characterized by severe lung complications and liver dysfunction.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DHRS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité