Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRDX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8300R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8300R-CY5
Anti-PRDX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Peroxiredoxin (Prx) is an antioxidant enzyme detoxifying reactive oxygen species and has a cysteine at the active site. Prx enzymes modulate various receptor signaling pathways and protect cells from oxidatively induced death. Peroxiredoxin 1 to 4 have two conserved Cys residues corresponding to Cys51 and Cys172 of mammalian Peroxiredoxin 1. The active site cysteine(Cys51) is oxidized to cysteine sulfenic acid(Cys51-SOH) when a peroxide is reduced. Because Cys51-SOH is unstable, it forms a disulfide with Cys172-SH which comes from the other subunit of the homodimer. The disulfide is then reduced back to the Prx active thiol form by the thioredoxin-thioredoxin reductase system. However, the formation of the disulfide is a slow process. Thus under oxidative stress conditions, the sulfenic intermediate(Cys51-SOH) can be easily over oxidized to cysteine sulfinic acid(Cys-SO2H) or cysteine sulfonic acid(Cys-SO3H) before it is able to form a disulfide. Recent studies suggest that over oxidized Prx can be reduced back to the active form during recovery after oxidative stress.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRDX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité