Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RDH13 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8333R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-8333R-FITC
Anti-RDH13 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
RDH13, also known as all-trans and 9-cis retinol dehydrogenase 13 or SDR7C3, is a 331 amino acid mitochondrial protein belonging to the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family. Widely expressed, mostly in eye, pancreas, placenta and lung, RDH13 localizes on the outer side of the inner mitochondrial membrane. Related to microsomal retinoid oxidoreductase RDH11, RDH13 is considered to be a major enzyme among the RDH family of proteins. Catalytically active, RDH13 recognizes retinoids as substrates and may function in retinoic acid production. RDH13 may function to protect the mitochondria against oxidative stress. Leber congenital amaurosis (LCA) type 3, an inherited autosomal recessive retinal disease, has been associated with defects of RDH13. LCA represents the most common genetic cause of congenital visual impairment in infants and children.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RDH13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité