Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPXM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8341R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8341R-CY5.5
Anti-CPXM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
CPXM (carboxypeptidase X, member 1) belongs to the peptidase M14 family. However, no carboxypeptidase activity has yet been detected. It may be involved in cell-cell interactions.Members of the M14 metallocarboxypeptidase protein family serve many diverse functions and are divided into three subfamilies based on structure, function and amino acid sequence similarity. Belonging to the N/E subfamily, CPXM (metallocarboxypeptidase CPX-1) is a 734 amino acid protein that contains a F5/8 type C domain and likely binds one zinc ion per subunit. Most members of the N/E subfamily contain several domains, including an active carboxypeptidase domain and signal peptide, and are thought to function mostly in protein-protein interactions and/or protein-membrane interactions, thereby targeting the protein to specific locations within the secretory pathway. CPXM is a unique member of this subfamily in that it does not appear to exhibit any enzymatic activity due to lack of several active-site residues that are present in the catalytic domain of other members of the N/E subfamily. Studies showing that CPXM expression is regulated during osteoclastogenesis suggest that CPXM may play a role in osteoclast differentiation. There are two isoforms of CPXM which are a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CPXM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité