Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGFR1OP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8345R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-8345R-FITC
Anti-FGFR1OP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
FOP, is a 399 amino acid protein that localizes to the centrosome and contains one LisH domain. Expressed ubiquitously with highest expression in kidney, heart, muscle, colon, liver, testis and pancreas, FOP functions as a homodimer that interacts with EB1 and CEP350 and is essential for anchoring microtubules to centrosomes. Chromosomal aberrations that involve the FOP gene are associated with the pathogenesis of stem cell myeloproliferative disorder (MPD), a condition that is characterized by eosinophilia and myeloid hyperplasia and ultimately leads to acute myeloid leukemia. FOP is expressed as multiple isoforms that are produced by alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FGFR1OP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité