Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE2D2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8348R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8348R-CY3
Anti-UBE2D2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Ubiquitin is an abundant, highly conserved protein found in all eukaryotic cells either free or covalently attached to cellular proteins. The primary function of ubiquitin in mammalian systems is to clear abnormal, foreign, and improperly folded proteins by targeting them for proteosome degradation. UBE2D proteins, including UBE2D1 (ubiquitin-conjugating enzyme E2D1 or UBC5A), UBE2D2 (ubiquitin-conjugating enzyme E2D2 or UBC5B) and UBE2D3 (ubiquitin-conjugating enzyme E2D3 or UBC5C), are E2 ubiquitin-conjugating enzymes that catalyze the ubiquitination of I˚Bå in a phosphorylation and SCFB-TRCP-dependent manner. Specifically, E1 first transfers a ubiquitin residue to the E2 component (a UBE2D protein), and the UBE2D protein then associates with an E3 ubiquitin-protein ligase, which immediately transfers that residue to a protein that is targeted for degradation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UBE2D2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité