Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE2H Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8370R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8370R-CY5
Anti-UBE2H Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
UBE2H, also known as UBC8, UBCH, UBCH2 or E2-20K, is a 183 amino acid protein involved in ubiquitin-mediated protein degradation. Ubiquitination is an important mechanism through which three classes of enzymes act in concert to target short-lived or abnormal proteins for destruction. The three classes of enzymes involved in ubiquitination are the ubiquitin-activating enzymes (E1s), the ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and the ubiquitin-protein ligases (E3s). One of several members of the ubiquitin-conjugating enzyme family, UBE2H functions as an E2 ubiquitin-conjugating enzyme that acts to catalyze the covalent attachment of ubiquitin residues to various proteins, including Histone H2A. UBE2H shares 100% identity with its mouse counterpart and 98% identity with its frog and zebrafish homologs, suggesting a conserved function between species. Multiple isoforms of UBE2H exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UBE2H
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité