Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE2U Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8384R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8384R-CY5.5
Anti-UBE2U Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The ubiquitin (Ub) pathway involves three sequential enzymatic steps that facilitate the conjugation of Ub and Ub-like molecules to specific protein substrates. The first step requires ATP-dependent activation of the Ub C-terminus and assembly of multi-Ub chains by a Ub-activating enzyme known as the E1 component. The Ub chain is then conjugated to the Ub-conjugating enzyme (E2) to generate an intermediate Ub-E2 complex. The Ub-ligase (E3) then catalyzes the transfer of Ub from E2 to the appropriate protein substrate. UBE2U (ubiquitin-conjugating enzyme E2U) is a 321 amino acid E2 ubiquitin conjugating enzyme that catalyzes the covalent attachment of ubiquitin to other proteins. Existing as two alternatively spliced isoforms, UBE2U is encoded by a gene located on human chromosome 1, which spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes and comprises nearly 8% of the human genome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UBE2U
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité