Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBXO15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8396R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8396R-A350
Anti-FBXO15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
FBXO15, also known as FBX15, is a 434 amino acid protein that contains one C-terminal F-box domain and belongs to the F-box family of proteins. F-box proteins are critical components of the SCF (Skp1-CUL-1-F-box protein) type E3 ubiquitin ligase complex and are involved in substrate recognition and recruitment for ubiquitination. They are members of a larger family of proteins that are involved in the regulation of a wide variety of cellular processes (including the cell cycle, immune response, signaling cascades and developmental processes) through the targeting of proteins, such as cyclins, cyclin-dependent kinase inhibitors, IkB-a and b-catenin, for degradation by the proteasome after ubiquitination. Via its F-box domain, FBXO15 can directly interact with Skp1 p19 and CUL-1. In addition, FBXO15 is a target of the transcription factor Oct-3/4, however, it does not appear to be essential for early development and fertility.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Fbx15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité