Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BTBD17 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8400R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8400R-CY3
Anti-BTBD17 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The BTB (broad-complex, Tramtrack and Bric a brac) domain, also known as the POZ (Poxvirus and zinc finger) domain, is an N-terminal homodimerization domain that contains multiple copies of kelch repeats and/or C2H2-type zinc fingers. Proteins that contain BTB domains are thought to be involved in transcriptional regulation via control of chromatin structure and function. BTBD17 (BTB/POZ domain-containing protein 17), also known as BTBD17A, galectin-3-binding protein-like or LGALS3BPL, is a 478 amino acid protein that contains one BTB (POZ) domain and a BACK (BTB/Kelch associated) domain. The gene encoding BTBD17 maps to human chromosome 17, which comprises over 2.5% of the human genome and encodes over 1,200 genes. Two key tumor suppressor genes are associated with chromosome 17, namely, p53 and BRCA1. Malfunction or loss of p53 expression is associated with malignant cell growth and Li-Fraumeni syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BTBD17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité