Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BOLA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8422R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8422R-A488
Anti-BOLA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
This gene is located within a region of a segmental duplication on chromosome 16p. The product of this gene belongs to the eukaryotic subfamily of the BolA-like proteins. This gene encodes the BolA-like protein 2. The BolA-like proteins are widely conserved from prokaryotes to eukaryotes, and these proteins seem to be involved in cell proliferation or cell-cycle regulation. This duplicated region contains a complete copy of the short splice variant of the BOLA2 gene and a partial copy of the long splice variant of the BOLA2 gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BOLA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité