Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEXDC Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8418R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-8418R-FITC
Anti-HEXDC Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
HEXDC, also known as hexosaminidase D, beta-hexosaminidase D, N-acetyl-beta-galactosaminidase, hexosaminidase domain-containing protein or beta-N-acetylhexosaminidase, is a 486 amino acid cytoplasmic and nuclear protein that has hexosaminidase activity and belongs to the glycosyl hydrolase 20 family. Existing as two alternatively spliced isoforms, HEXDC catalyzes the hydrolysis of non-reducing N-acetyl-D-hexosamine residues near the termini of N-acetyl-beta-D-hexosaminides. The gene encoding HEXDC maps to human chromosome 17, which comprises over 2.5% of the human genome and encodes over 1,200 genes. Two key tumor suppressor genes are associated with chromosome 17, namely, p53 and BRCA1. Defects in p53 is associated with malignant cell growth and Li-Fraumeni syndrome. BRCA1 is directly involved in DNA repair and is recognized as a genetic determinant of early onset breast cancer and predisposition to cancers of the ovary, colon, prostate gland and fallopian tubes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HEXDC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité