Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BPIFB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8423R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8423R-CY7
Anti-BPIFB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Members of the bactericidal/permeability-increasing protein family have antimicrobial properties and bind lipophilic substances, therefore targeting gram-negative bacteria. The bactericidal permeability increasing protein (BPI) is an antibacterial and endotoxin-neutralizing molecule that is abundant in the granules of polymorphonuclear leukocytes (neutrophil granules). Sharing structural and sequence homologies with BPI, BPIL1 (bactericidal/permeability-increasing protein-like 1) is a 458 amino acid secreted protein that contains the family’s common conserved feature of two cysteine residues that are critical for protein function. While BPIL1 is primarily expressed at low levels in tonsil tissue, it has been found to be upregulated in hypertrophic tonsils, suggesting that it may play a role in the pathogenesis of inflamed disease tissue.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BPIFB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité