Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNAPC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8452R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8452R-CY5.5
Anti-SNAPC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
SNAPC3 is part of the SNAPc complex required for the transcription of both RNA polymerase II and III small-nuclear RNA genes. SNAPC3 binds to the proximal sequence element (PSE), a non-TATA-box basal promoter element common to these 2 types of genes. SNAPC3 recruits TBP and BRF2 to the U6 snRNA TATA box.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SNAPC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité