Anti-SENP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8464R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8464R-CY5.5
Anti-SENP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Protease that catalyzes two essential functions in the SUMO pathway: processing of full-length SUMO3 to its mature form and deconjugation of SUMO2 and SUMO3 from targeted proteins. Has weak proteolytic activity against full-length SUMO1 or SUMO1 conjugates. Required for cell division.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SENP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité