Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CENPK Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8459R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-8459R-HRP
Anti-CENPK Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
FKSG14, also known as CENPK (centromere protein K) is a component of the CENPA-CAD (nucleosome distal) complex. It may be involved in incorporation of CENPA into centromeres and is required for proper kinetochore function, mitotic progression and chromosome segregation. May be involved in incorporation of newly synthesized CENPA into centromeres via its interaction with the CENPA-NAC complex. Acts in coordination with CASC5/KNL1 to recruit the NDC80 complex to the outer kinetochore. FKSG14 constitutively localized to centromeres throughout the cell cycle. There are 3 isoforms produced by alternative splicing.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CENPK
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité