Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBXL21 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8476R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-8476R-HRP
Anti-FBXL21 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
FBL3B is a 434 amino acid protein encoded by the human gene FBXL21. FBL3B contains one 40 amino acid F-box region, making it a member of the F-box family. FBL3B also contains three LRR (leucine-rich) repeats. F-box proteins are critical components of the SCF (Skp1-CUL-1-F-box protein) type E3 ubiquitin ligase complex and are involved in substrate recognition and recruitment for ubiquitination. F-box proteins are members of a large family that regulates cell cycle, immune response, signaling cascades and developmental programs by targeting proteins, such as cyclins, cyclin-dependent kinase inhibitors, IkB-a and b-catenin, for degradation by the proteasome after ubiquitination. FBL3B is a substrate-recognition component of the SCF complex that interacts with Skp1 p19 and CUL-1. FBL3B is also associated with expression and regulation of circadian and cryptochrome proteins.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: FBXL21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité