Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBMX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8480R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8480R-A350
Anti-RBMX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
RBMX2 is a 322 amino acid member of the IST3 family that contains one RRM (RNA recognition motif) domain. The RBMX2 gene is intronless, conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, rat, zebrafish, fruit fly, mosquito, C.elegans, S.pombe, S.cerevisiae, K.lactis, E.gossypii, M.grisea, N.crassa, A.thaliana, rice and P.falciparum, and maps to human chromosome Xq25. The X and Y chromosomes are the human sex chromosomes. Chromosome X consists of about 153 million base pairs and nearly 1,000 genes. The combination of an X and Y chromosome lead to normal male development while two copies of X lead to normal female development. More than one copy of the X chromosome with a Y chromosome causes Klinefelter's syndrome. A single copy of X alone leads to Turner's syndrome. More than 2 copies of the X chromosome, in the absence of a Y chromosome, is known as Triple X syndrome. Color blindness, hemophilia, and Duchenne muscular dystrophy are well known X chromosome-linked conditions that affect males more frequently as males carry a single X chromosome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RBMX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité